Learn More
Beskrivelse
CISD1 Polyclonal specifically detects CISD1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | CISD1 |
| Anwendungen | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200 |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Gen-Alias | C10orf70, CDGSH iron sulfur domain 1, CDGSH iron sulfur domain-containing protein 1, CDGSH iron-sulfur domain-containing protein 1, chromosome 10 open reading frame 70, MDS029, MGC14684, mitoNEET, ZCD1, zinc finger CDGSH-type domain 1, zinc finger, CDGSH-type domain 1 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 29-108 of human CISD1 (NP_060934.1). LAYKRFYVKDHRNKAMINLHIQKDNPKIVHAFDMEDLGDKAVYCRCWRSKKFPFCDGAHTKHNEETGDNVGPLIIKKKET |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?