Learn More
cis-Dicyclohexan-18-krone-6, 98 %, Gemisch aus syn-cis und anti-cis Isomeren, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10043500
Verfügbar ab: 12-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
cis-Dicyclohexan-18-krone-6, 98 %, Gemisch aus syn-cis und anti-cis Isomeren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10043500 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
Artikelnummer. 10043500
Marke: Thermo Scientific Acros 277520100
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 16069-36-6 | C20H36O6 | 372.5 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16069-36-6
Summenformel C20H36O6
Molekulargewicht (g/mol) 372.5
MDL-Nummer MFCD00005099
InChI-Schlüssel BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexyl-18-crown-6, cis-dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexo-18-crown-6, perhydrodibenzo-18-crown-6, dch-18-crown-6, icosahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dicyclohexyl-18-crown-6 ether, dicyclohexyl 18-crown-6, ccris 3612
PubChem CID 85955
SMILES C1CCC2C(C1)OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-Dicyclohexano-18-crown-6
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 47°C to 53°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 181°C to 183°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Fieser 04,142; 05,207; 06,174; 09,126; 12,147; 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform and acetone
Formelmasse 372.5
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0474474 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2025 Artikelnummer277520100,277520025
ChargennummerA0465876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Artikelnummer277520100,277520025
ChargennummerA0456710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Artikelnummer277520100,277520025
ChargennummerA0398276 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer277520100,277520025
ChargennummerA0396151 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer277520100,277520025
Name des Produkts
cis-Dicyclohexan-18-krone-6, 98 %, Gemisch aus syn-cis und anti-cis Isomeren, Thermo Scientific Chemicals >