Learn More
Dicyclohexano-18-krone-6, Isomer-Gemisch, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374509
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11374509
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15344.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16069-36-6 | C20H36O6 | 372.502 g/mol
Dicyclohexano is used as an anion activator and complexing agent which solubilizes alkali metal ions in non-polar solvents. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dicyclohexano wird als Anionenaktivator und Komplexbildner verwendet, der Alkalimetallionen in unpolaren Lösungsmitteln auflöst. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthesis, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen usw. verwendet wird.
Löslichkeit
Löslichin Toluen. Schwer löslich (13 g/l,26 °C) in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern. Inkompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16069-36-6
Summenformel C20H36O6
Molekulargewicht (g/mol) 372.502
MDL-Nummer MFCD00005099
InChI-Schlüssel BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexyl-18-crown-6, cis-dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexo-18-crown-6, perhydrodibenzo-18-crown-6, dch-18-crown-6, icosahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dicyclohexyl-18-crown-6 ether, dicyclohexyl 18-crown-6, ccris 3612
PubChem CID 85955
SMILES C1CCC2C(C1)OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclohexano-18-crown-6
Namenshinweis mixture of isomers
Schmelzpunkt 46°C to 53°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1130529
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,2602
Löslichkeitsinformationen Soluble in Toluene. Slightly soluble (13g/L,26°C) in water.
Formelmasse 372.5
Reinheit (%) 97%