Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human CIRBP. Source: E.coli Amino Acid Sequence: GSRDYYSSRSQSGGYSDRSS The CIRBP Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The CIRBP Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 1153 |
| Produktlinie | Novus |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | CIRBP Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | A18 hnRNP, A18HNRNP, CIRPcold-inducible RNA-binding protein, cold inducible RNA binding protein, cold inducible RNA-binding protein, glycine-rich RNA binding protein, Glycine-rich RNA-binding protein CIRP |
| Gensymbol | CIRBP |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke