Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil 10 und Mobil 25 Großvolumenrührer
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Rühren und mischen Sie Volumina von bis zu 10 l mit Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil 10 und Mobil 25-Rührern für großes Volumen, ideal für schwer zu rührende viskose Flüssigkeiten. Die Schnellstopp-Funktion stoppt den Antrieb innerhalb von drei Sekunden ohne Nachlaufen des Motors zur Verhinderung von Gefäßbruch.
Cimarec™ Mobil 10
- Kompaktes, platzsparendes Design
- Allmähliche Beschleunigung mit geringer Scherung beim Start
- Rührgeschwindigkeiten von 100 U/min bis 1000 U/min
- Die Betriebsbedingungen betragen -10 °C bis +56 °C
- Schutzklasse IP66
Cimarec™ Mobil 25
- Ideal für Anwendungen bei hohen Temperaturen bis 121 °C und hohem Druck bis 2 bar (29 psi)
- Kann in Autoklaven, Wasserbädern und Klimakammern betrieben werden
- Hervorragend für den Einsatz mit sterilisierten Medien geeignet und gewährleistet ein gleichmäßiges Erwärmen und Abkühlen
- Leicht zu reinigendes, chemikalienbeständiges, versiegeltes Edelstahlgehäuse
- Allmähliche Beschleunigung mit geringer Scherung beim Start
- Rührgeschwindigkeiten von 100 U/min bis 1000 U/min
- Die Betriebsbedingungen betragen -10 °C bis +121 °C
- Schutzklasse IP68; einfache Reinigung unter fließendem Wasser
Erfordert:
Steuergerät Telemodul 10 M (50119120 oder 500119121)
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 100 bis 1.000 U/min |
| Deckplattenmaterial | Edelstahl |
| Fassungsvermögen | 10 l |
| Form | Quadratisch |
| Wirkleistung | 10 W |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 128 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,3 in. |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.