Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint Rührer
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint Rührer eignen sich für Anwendungen mit aggressiven Medien in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die Rührer sind für den Einsatz in Inkubatoren und Klimakammern konzipiert.
- Alle Modelle sind für den Einsatz in Wasserbädern bis 50 °C geeignet
- Externe Regler senken den Stromverbrauch und die Wärmabgabe
- Chemikalienbeständiges, abgedichtetes Edelstahlgehäuse
- Einfaches Aufrufen der letzten Einstellungen
- Betriebsbedingungen: - 10 ° bis +56 °C bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit an der Luft; 0 ° bis 50 °C unter Wasser
- Schutzklasse IP-68; einfache Reinigung unter fließendem Wasser
- Der Induktionsantrieb sorgt für vollsynchrones Rühren an allen Positionen
- Rührer mit 6, 15 oder 60 Positionen
- Gleichmäßiges Rühren bei niedrigen Drehzahlen von 100 U/min
- Rührgeschwindigkeiten bis zu 2.000 U/min
- Rührvolumen bis zu 2 l pro Multipoint
Kabelsatz mit verschiedenen Steckern und Auswahl aus zwei Steuergeräten: dem Telemodul 20 C mit Mikroprozessorsteuerung, regulierbarer Leistungseinstellung und Programmierfunktion oder dem Telemodul 45 C mit höherer Rührgeschwindigkeit und der Möglichkeit verschiedener Leistungseinstellungen sowie der Steuermöglichkeit über einen Computer
Specifications
Specifications
| Geschwindigkeit | 130 bis 1.400 U/min |
| Rührpositionen | 60 |
| Deckplattenmaterial | Edelstahl |
| Fassungsvermögen | 0,1 bis 50 ml pro Position |
| Form | Quadratisch |
| Spannung | 100/240 V |
| Wirkleistung | 5/10/15/20 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 16,5 x 9,4 x 1,4 in. (420 x 240 x 35 mm) |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,4 in. |
| Höhe (metrisch) | 35 mm |
| Show More |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.