Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint Rührer
Artikelnummer. 10138041 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,1 bis 100 ml pro Position
0,1 bis 50 ml pro Position
1 bis 1.000 ml pro Position
1 bis 1.200 ml pro Position
1 bis 200 ml pro Position
1 bis 1.500 ml pro Position
Geschwindigkeit:
100 bis 2.000 U/min
100 bis 2.000 U/min
130 bis 1.400 U/min
Rührpositionen:
6
15
60
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10138041
Marke: Thermo Scientific™ 50088078
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Mehrpunkt-Rührern können Sie Anwendungen mit aggressiven Medien in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit sicher durchführen.
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint Rührer eignen sich für Anwendungen mit aggressiven Medien in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die Rührer sind für den Einsatz in Inkubatoren und Klimakammern konzipiert.
Eigenschaften:
  • Alle Modelle sind für den Einsatz in Wasserbädern bis 50 °C geeignet
  • Externe Regler senken den Stromverbrauch und die Wärmabgabe
  • Chemikalienbeständiges, abgedichtetes Edelstahlgehäuse
  • Einfaches Aufrufen der letzten Einstellungen
  • Betriebsbedingungen: - 10 ° bis +56 °C bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit an der Luft; 0 ° bis 50 °C unter Wasser
  • Schutzklasse IP-68; einfache Reinigung unter fließendem Wasser
Effektives Rühren:
  • Der Induktionsantrieb sorgt für vollsynchrones Rühren an allen Positionen
  • Rührer mit 6, 15 oder 60 Positionen
  • Gleichmäßiges Rühren bei niedrigen Drehzahlen von 100 U/min
  • Rührgeschwindigkeiten bis zu 2.000 U/min
  • Rührvolumen bis zu 2 l pro Multipoint
Im Lieferumfang enthalten:
Kabelsatz mit verschiedenen Steckern und Auswahl aus zwei Steuergeräten: dem Telemodul 20  C mit Mikroprozessorsteuerung, regulierbarer Leistungseinstellung und Programmierfunktion oder dem Telemodul 45  C mit höherer Rührgeschwindigkeit und der Möglichkeit verschiedener Leistungseinstellungen sowie der Steuermöglichkeit über einen Computer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 100 bis 2.000 U/min
Rührpositionen 6
Deckplattenmaterial Edelstahl
Fassungsvermögen 1 bis 200 ml pro Position
Form Quadratisch
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 4/40 W
Abmessungen (L x B x H) 16,5 x 9,4 x 1,4 in. (420 x 240 x 35 mm)
Höhe (angloamerikanisch) 1,4 in.
Höhe (metrisch) 35 mm
Länge (angloamerikanisch) 16,5 in.
Länge (metrisch) 420 mm
Breite (angloamerikanisch) 9,4 in.
Breite (metrisch) 240 mm
Zertifizierung/Konformität CE
Beschreibung Telesystem mit 6 Positionen und Telemodul 40 C; Kapazität 1 bis 200 ml pro Position
Modell Telesystem mit 6 Positionen mit Telemodul 40 C
Temperaturbereich (metrisch) -10 bis +56 °C (Betriebstemp.)
Typ Rührer
Gewicht (angloamerikanisch) 17,6 lb.
Gewicht (metrisch) 8 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.