Learn More
Thermo Scientific™ Variomag™ Mini Rührer
Artikelnummer. 12917206 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Modell:
Mini mit Telemodul
Mini ohne Steuergerät
Mini 20 mit Telemodul 20 C
Spannung:
100/240 V
230 V
Steckertyp:
EU
Kabelsatz mit verschiedenen Steckern
Nicht zutreffend
UK
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12917206
Marke: Thermo Scientific™ 50088132
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Variomag Mini Rührer sind für den Einsatz auf allerkleinstem Raum konzipiert.
Thermo Scientific Variomag Mini Rührer sind für den Einsatz auf allerkleinstem Raum konzipiert.
Die Rührer der Variomag Modellreihe Mini werden mit dem von Ihnen gewählten Steuergerät geliefert.
Eigenschaften:
  • Nicht größer als ein Daumennagel, ideal für das Rühren von Küvetten
  • Rührgeschwindigkeiten bis zu 1.400 U/min
  • Rührvolumen bis zu 5 ml
  • Die Betriebsbedingungen betragen -10 ° bis +56 °C bei 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
  • Schutzklasse IP 68 (nur Rührer)
  • ###Verbinden und synchronisieren Sie bis zu 8 Mini-Rührer mit einem Controller mit optionalen Verteilern und 50088140 Rührer
Bestellinformationen:
Wählen Sie unter zwei verschiedenen Steuergeräten: dem platzsparenden Telemodul Standardsteuergerät oder dem Telemodul 20 C mit Mikroprozessorsteuerung, variabler Leistungseinstellung und individuell belegbaren Programmtasten.
Im Lieferumfang enthalten:
Bei 100 bis 240 V-Geräten ist ein Kabelsatz mit verschiedenen Steckern inklusive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 130 bis 1.000 U/min
Rührpositionen 1
Fassungsvermögen 5 ml
Form Quadratisch
Spannung 230 V
Wirkleistung 0,1 W
Abmessungen (L x B x H) 0,47 x 0,47 x 0,19 in. (12 x 12 x 5 mm)
Höhe (angloamerikanisch) 0,19 in.
Höhe (metrisch) 5 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,47 in.
Länge (metrisch) 12 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,47 in.
Breite (metrisch) 12 mm
Steckertyp UK
Zertifizierung/Konformität CE
Beschreibung Mini mit Standardtelemodul; 230 V UK
Modell Mini mit Telemodul
Temperaturbereich (metrisch) -10 bis +56 °C (Betriebstemp.)
Typ Rührer
Gewicht (angloamerikanisch) 0,04 lb.
Gewicht (metrisch) 0,02 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.