Läs mer
Thermo Scientific™ Variomag™ Compact und Maxi Rührer
Produktkod. 10079140 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Modell:
Compact Rührer mit Standardtelemodul
Compact Rührer mit Telemodul 20 C
Maxi Rührer mit Telemodul 20 C
Maxi Rührer mit Telemodul 40 C
Maxi Rührer ohne Steuergerät
Maxi Rührer mit Standardtelemodul
Förpackningsstorlek:
1 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10079140
Brand: Thermo Scientific™ 50088152
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Thermo Scientific Variomag Compact und Maxi Rührer sind 100 % wartungs- und verschleißfrei, hermetisch abgedichtet und für Rühranwendungen unter schwierigen Umgebungsbedingungen geeignet.
Thermo Scientific Variomag Compact und Maxi Rührer sind 100 % wartungs- und verschleißfrei, hermetisch abgedichtet und für Rühranwendungen unter schwierigen Umgebungsbedingungen geeignet.
Die Variomag Maxi und Compact Rührer werden mit dem von Ihnen gewählten Steuergerät geliefert.
Mit leistungsstarken Magneten und ohne bewegliche Teile sind diese Rührer mit Induktionsantrieb für den Einsatz in Wasserbädern und Inkubatoren konzipiert.
  • Hervorragende mechanische, physikalische, thermische und chemische Widerstandsfähigkeit
  • Große, flache, leicht zu reinigende Arbeitsoberflächen
  • Hermetisch abgedichtetes Gehäuse verhindert das Eindringen von Staub und Mikroorganismen
  • Chemikalienresistentes Edelstahlgehäuse Alle Modelle können im Wasserbad bei bis zu 50 °C verwendet werden
  • Betriebsbedingungen: -10 °C bis +56 °C in Luft; 0 °C bis 50 °C im Wasserbad
  • Schutzklasse IP68
  • Bis zu 8 Compact Rührer oder 4 Maxi Rührer lassen sich koppeln und synchronisieren mithilfe eines Steuergeräts mit optionalen Verteilern und 50088137 Compact Rührern oder 50088127 Maxi Rührern
Maxi Rührer mit externer Steuerung
  • Rührgeschwindigkeiten bis zu 2.000 U/min
  • Rührvolumina bis zu 5 l
  • Regulierbare Leistungseinstellungen, mittels Telemodul 20 C und Telemodul 40 °C,senken den Energieverbrauch und die Wärmeabgabe
Compact Rührer mit externer Steuerung
  • Rührgeschwindigkeiten bis zu 1.400 U/min
  • Rührvolumina bis zu 1,5 l
  • Regulierbare Leistungseinstellungen, mittels Telemodul 20 °C, senken den Energieverbrauch und die Wärmeabgabe
Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Steuergeräten (inklusive). Wählen Sie entweder das platzsparende Standard-Telemodul, das Telemodul 20 °C mit Mikroprozessorsteuerung, regulierbarer Leistungseinstellung und individuell belegbaren Programmtasten oder das Telemodul 40 °C mit höherer Rührgeschwindigkeit und der Möglichkeit verschiedener Leistungseinstellungen sowie Steuerung per PC.
Bei 100 bis 240 V-Geräten ist ein Kabelsatz mit verschiedenen Steckern inklusive
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Geschwindigkeit 130 bis 1.000 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Edelstahl
Fassungsvermögen 1,5 l
Form Quadratisch
Spannung 230 V
Wirkleistung 5 W
Abmessungen (L x B x H) 4,7 x 4,7 x 1,378 in. (120 x 120 x 35 mm)
Höhe (angloamerikanisch) 1,378 in.
Höhe (metrisch) 35 mm
Länge (angloamerikanisch) 4,7 in.
Länge (metrisch) 120 mm
Breite (angloamerikanisch) 4,7 in.
Breite (metrisch) 120 mm
Steckertyp EU
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Modell Compact Rührer mit Standardtelemodul
Schutzartklasse IP 68
Temperaturbereich (metrisch) -10 bis +56 °C (Betriebstemp.)
Typ Rührer
Gewicht (angloamerikanisch) 2,2 lb.
Gewicht (metrisch) 1 kg
Visa mer Visa mindre
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.