Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Langsamer Rührer für Zellkultur
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Slow-Speed-Rührer für Zellkulturen können Sie thermisch empfindliche Kulturen wie Mikroträgerkulturen, Kulturbouillons und Zellsuspensionen umrühren. Dieses Produkt bietet ein sanftes Rühren und eine geringe Wärmeabgabe zum Schutz empfindlicher Zellkulturen innerhalb von CO-2 Inkubatoren.
- Das hermetisch versiegelte Gehäuse ist resistent gegenüber Mikroorganismen und eine separate externe Steuerung stellt sicher, dass nur der hermetisch versiegelte Rührer dem CO2 ausgesetzt wird
- Der Betrieb ohne Wärme schützt die thermisch empfindliche Zellkultur und beeinträchtigt die Bedingungen der Inkubatorkammer nicht
- Das Edelstahlgehäuse lässt sich einfach reinigen und schützt vor aggressiven Medien
- Allmähliche Beschleunigung mit geringer Scherung beim Start
- Die Steuerung verfügt über anpassbare Stromeinstellungen zur Reduzierung des Stromverbrauchs und der Wärmeabgabe
- Betriebstemperatur von -10 °C bis +56 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100 %
- Schutzklasse IP 68
- Gleichmäßiges Rühren bei niedrigen Drehzahlen von 5 U/min
- Einstellige Rührer können bis zu 20 Liter rühren
- Vierstellige Rührer können bis zu 5 Liter je Rührstelle verarbeiten
Steuereinheit Biomodul 40 B (separat geliefert)
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 5 bis 120 U/min |
| Rührpositionen | 4 |
| Deckplattenmaterial | Edelstahl |
| Fassungsvermögen | 5 l |
| Form | Quadratisch |
| Wirkleistung | 4 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 12,9 x 12,9 x 2,4 in., (33 x 33 x 6 cm) |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,4 in. |
| Höhe (metrisch) | 6 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 12,9 in. |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.