Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Langsamer Rührer für Zellkultur
Artikelnummer. 11764687 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
5 l
20 l
Rührpositionen:
1
4
Geschwindigkeit:
5 bis 120 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11764687
Marke: Thermo Scientific™ 50119113
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesem langsamen Rührer können Sie thermisch empfindliche Kulturen wie Mikroträgerkulturen, Kulturbouillons und Zellsuspensionen sanft umrühren.
Mit dem Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Slow-Speed-Rührer für Zellkulturen können Sie thermisch empfindliche Kulturen wie Mikroträgerkulturen, Kulturbouillons und Zellsuspensionen umrühren. Dieses Produkt bietet ein sanftes Rühren und eine geringe Wärmeabgabe zum Schutz empfindlicher Zellkulturen innerhalb von CO-2 Inkubatoren.
Eigenschaften:
  • Das hermetisch versiegelte Gehäuse ist resistent gegenüber Mikroorganismen und eine separate externe Steuerung stellt sicher, dass nur der hermetisch versiegelte Rührer dem CO2 ausgesetzt wird
  • Der Betrieb ohne Wärme schützt die thermisch empfindliche Zellkultur und beeinträchtigt die Bedingungen der Inkubatorkammer nicht
  • Das Edelstahlgehäuse lässt sich einfach reinigen und schützt vor aggressiven Medien
  • Allmähliche Beschleunigung mit geringer Scherung beim Start
  • Die Steuerung verfügt über anpassbare Stromeinstellungen zur Reduzierung des Stromverbrauchs und der Wärmeabgabe
  • Betriebstemperatur von -10 °C bis +56 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100 %
  • Schutzklasse IP 68
Optimales Rühren:
  • Gleichmäßiges Rühren bei niedrigen Drehzahlen von 5 U/min
  • Einstellige Rührer können bis zu 20 Liter rühren
  • Vierstellige Rührer können bis zu 5 Liter je Rührstelle verarbeiten
Erfordert:
Steuereinheit Biomodul 40 B (separat geliefert)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 5 bis 120 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Edelstahl
Fassungsvermögen 20 l
Form Quadratisch
Wirkleistung 4 W
Abmessungen (L x B x H) 7 x 7 x 2,4 in., (18 x 18 x 6 cm)
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Höhe (metrisch) 6 cm
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Länge (metrisch) 18 cm
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Breite (metrisch) 18 cm
Einstellung der Energieversorgung 0,4 bis 4 W
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Beschreibung Biosystem ohne Steuergerät; Rührkapazität 20 l; 1 Position
Modell Biosystem ohne Steuergerät
Schutzartklasse IP 68
Temperaturbereich (metrisch) -10 bis +56 °C (Betriebstemp.)
Typ Rührer
Gewicht (angloamerikanisch) 7,5 lb.
Gewicht (metrisch) 3,4 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.