Learn More
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2O4P8, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
237.00 CHF - 597.00 CHF
Spezifikation
Antigen Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase
Klon 2O4P8
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18329381
Unterlagen ansehen
Bio-Techne
NBP3-15389-20UL
20 μg
237.00 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18086144
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-15389-100UL
100 μg
597.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Monoclonal antibody specifically detects Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase
Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
Alpha-chymase, chymase, chymase 1 preproprotein transcript E, chymase 1 preproprotein transcript I, chymase 1, mast cell, chymase, heart, chymase, mast cell, CYH, CYM, EC 3.4.21, EC 3.4.21.39, Mast cell protease I, MCT1, MGC119890, MGC119891
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 148-247 of human Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase (CMA1) (P23946). GWGRTGVLKPGSDTLQEVKLRLMDPQACSHFRDFDHNLQLCVGNPRKTKSAFKGDSGGPLLCAGVAQGIVSYGRSDAKPPAVFTRISHYRPWINQILQAN
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
2O4P8
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Cellular Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers
PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
1215
IgG
Affinity purified