Learn More
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2O4P8, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-15389-100UL
504.05 CHF gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Monoclonal antibody specifically detects Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 2O4P8 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Alpha-chymase, chymase, chymase 1 preproprotein transcript E, chymase 1 preproprotein transcript I, chymase 1, mast cell, chymase, heart, chymase, mast cell, CYH, CYM, EC 3.4.21, EC 3.4.21.39, Mast cell protease I, MCT1, MGC119890, MGC119891 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 148-247 of human Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase (CMA1) (P23946). GWGRTGVLKPGSDTLQEVKLRLMDPQACSHFRDFDHNLQLCVGNPRKTKSAFKGDSGGPLLCAGVAQGIVSYGRSDAKPPAVFTRISHYRPWINQILQAN | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers | |
| 1215 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido