Beschreibung
IgG3 Monoclonal specifically detects IgG3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG3 |
| Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SR1690 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50 |
| Zusammensetzung | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Gen-Alias | DKFZp686H11213, FLJ39988, FLJ40036, FLJ40253, FLJ40587, FLJ40789, FLJ40834, IgG3, immunoglobulin heavy constant gamma 3 (G3m marker), MGC45809 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from human IgG3 (Uniprot #: P01860) |
| Mehr anzeigen |