missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Chromogranin C Recombinant Protein Antigen
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human SCG2. The Chromogranin C Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 7857 |
| Spezies | Human |
| Reinheit | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Competition |
| Gensymbol | SCG2 |
| Molekulargewicht | 27 kDa |
| Menge | 100 μl |
| Kennzeichnung | RUO |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur