Learn More
Novus Biologicals™ Chromogranin A Recombinant Protein Antigen
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0.1mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human CHGA. The Chromogranin A Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Chromogranin A Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP1-86056. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 1113 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | Chromatography |
| Reinheit | >80% |
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gensymbol | CHGA |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke