Learn More
Chrom III-Speziationsstandard (Assurance™ Gütegrad/Für ICP-MS), SPEX CertiPrep
40.40 CHF - 74.65 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16311276
|
SPEX Certiprep
SPEC-CR3M |
30 mL | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
40.40 CHF
30 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11445878
|
SPEX Certiprep
SPEC-CR3 |
100 ml | Poly-Flasche |
74.65 CHF
125 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Cr+3 | 1000 μg/ml |
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Chemische Identifikatoren
7697-37-2, 7732-18-5 |
Spezifikation
Chromium III Speciation Standard | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
7697-37-2, 7732-18-5 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
ICP/ICP-MS Standard | |
Assurance |
0.1, 2.0, 97.9 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
ICP-MS | |
Standard Solution | |
2% HNO3 |
Sicherheit und Handhabung
Verursacht Hautreizungen, schwere Augenreizungen
missing translation for 'dotInformation' : Ungefährlich
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P361 + P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.