missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Chrom III-Speziationsstandard (Assurance™ Gütegrad/Für ICP-MS), SPEX CertiPrep Artikelnummer.: 11445878
Verfügbar ab: 16-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons

Chrom III-Speziationsstandard (Assurance™ Gütegrad/Für ICP-MS), SPEX CertiPrep

Artikelnummer. 11445878 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
100 ml, Poly-Flasche, 125 Milliliter
Click to view available options
Menge:
30 mL
100 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
30 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11445878

Marke: SPEX Certiprep SPECCR3

Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes

NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
Cr+31000 μg/ml

Certifications

ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015

Chemische Identifikatoren

CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chrom III-Speziationsstandard
Verpackung Poly-Flasche
Verfahren ICP-MS
Lösungstyp Standard Solution
Typ ICP/ICP-MS Standard
Menge 100 ml
Güte Assurance
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid

Produkt nur für den Laborgebrauch

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Chrom III-Speziationsstandard (Assurance™ Gütegrad/Für ICP-MS), SPEX CertiPrep >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt