Learn More
Herpes Simplex Virus 1 Antibody (HSVI/8375R) - BSA Free, R&D Systems™
Artikelnummer. 18609743 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18609743 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18609743 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320741
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Herpes Simplex Virus 1 Monoclonal antibody specifically detects Herpes Simplex Virus 1 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen Herpes Simplex Virus 1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon HSVI/8375R
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10mM PBS
Gen-Alias Herpes simplex virus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus type 1, HSV 1, Human herpesvirus 1, Human herpesvirus type 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Detergent-solubilized herpes simplex virus (HSV) type 1 infected cells
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG κ
Produktlinie Novus