Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus Edelstahl
Marque: RETSCH 05.368.0030
2.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23265" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Informations supplémentaires : Gewicht : 0.00200kg
Spécification
Mahlkugeln | |
7 mm | |
MM 200 und MM 301 | |
Chromstahl |