Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus Edelstahl
1.70 CHF - 6.10 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Mahlkugeln |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | MM 200 und MM 301 |
Material | Chromstahl |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10268370
|
RETSCH
05.368.0033 |
20 mm |
6.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10106710
|
RETSCH
05.368.0030 |
7 mm |
2.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10400391
|
RETSCH
05.368.0031 |
9 mm |
1.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10024140
|
RETSCH
05.368.0029 |
5 mm |
1.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10014440
|
RETSCH
05.368.0032 |
12 mm |
3.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mahlkugeln aus Wolframcarbid, Achat, PTFE auf Anfrage.Material: Gehärteter Stahl
φ: 9mm
Spezifikation
Mahlkugeln | |
MM 200 und MM 301 | |
Chromstahl |