Learn More
Kimble Chase™ Chromaflex™ Zylinder aus Glas
Marke:  Kimble Chase™ 4208311510
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11823063
  • 645.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
25 mm
Je 1
Glas
Zylinder
150 mm
25 mm