Learn More
Kimble Chase™ Chromaflex™ Zylinder aus Glas
590.00 CHF - 645.00 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
---|---|
Typ | Zylinder |
Menge | Je 1 |
Material | Glas |
Außendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11823063
|
Kimble Chase™
4208311510 |
150 mm |
645.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11813063
|
Kimble Chase™
420831-3010 |
300 mm |
590.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
25 mm | |
Je 1 | |
25 mm |
Zylinder | |
Glas |