Learn More
Kimble Chase™ Chromaflex™ Zylinder aus Glas
Marke:  Kimble Chase™ 420831-3010
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11813063
  • 590.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
25 mm
Je 1
Glas
Zylinder
300 mm
25 mm