Learn More
Chromacol Spritzenfilter aus PTFE
Thermo Scientific™ Chromacol PTFE-Spritzenfilter sind in verschiedenen Durchmessern und Porengrößen erhältlich.
Marke: Thermo Scientific Chromacol 30-SF-45(T)
Additional Details : Gewicht : 0.45590kg
Beschreibung
Thermo Scientific Chromacol PTFE Spritzenvorsatzfilter sind in einer breiten Auswahl an Durchmessern und Porengrößen erhältlich.
Spezifikation
30-SF-45(T) | |
PTFE | |
Spritzenfilter |
PTFE | |
0,45 μm | |
30 mm |