missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromacol Spritzenfilter aus PTFE
Thermo Scientific™ Chromacol PTFE-Spritzenfilter sind in verschiedenen Durchmessern und Porengrößen erhältlich.
99.98 CHF - 154.48 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12346888
|
Thermo Scientific Chromacol
17-SF-45(T) |
17 mm | 0,45 μm | 17-SF-45(T) |
132.57 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12364787
|
Thermo Scientific Chromacol
30-SF-45(T) |
30 mm | 0,45 μm | 30-SF-45(T) |
154.48 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10698194
|
Thermo Scientific Chromacol
4-SF-02(T) |
4 mm | 0,2 μm | 4-SF-02(T) |
99.98 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12334807
|
Thermo Scientific Chromacol
4-SF-45(T) |
4 mm | 0,45 μm | 4-SF-45(T) |
100.14 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12324777
|
Thermo Scientific Chromacol
30-SF-02(T) |
30 mm | 0,2 μm | 30-SF-02(T) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific Chromacol PTFE Spritzenvorsatzfilter sind in einer breiten Auswahl an Durchmessern und Porengrößen erhältlich.
Spezifikation
PTFE | |
Spritzenfilter |