Learn More
Chromacol Spritzenfilter aus PTFE
Thermo Scientific™ Chromacol PTFE-Spritzenfilter sind in verschiedenen Durchmessern und Porengrößen erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific Chromacol 4-SF-45(T)
Additional Details : Gewicht : 0.07000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12334807
  • 100.14 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Chromacol PTFE Spritzenvorsatzfilter sind in einer breiten Auswahl an Durchmessern und Porengrößen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
4-SF-45(T)
0,45 μm
4 mm
PTFE
Spritzenfilter