Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XCW SPE-Säule aus Polypropylen
Marke: Macherey-Nagel™ 730743
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Spezifikation
Sphärisches PS/DVB Copolymer | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
85 μm | |
SPE-Säule | |
850 m2/g |
6 mL | |
Adsorptionsgewicht: 500mg | |
CHROMABOND HR-XCW | |
50 bis 60 μm |