Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XCW SPE-Säule aus Polypropylen
72.20 CHF - 240.00 CHF
Spezifikation
Basismaterial | Sphärisches PS/DVB Copolymer |
---|---|
Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
Partikelgröße | 85 μm |
Sorbens | CHROMABOND HR-XCW |
Typ | SPE-Säule |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Porengröße | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Porengröße | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12777720
|
Macherey-Nagel™
730733 |
1 ml | 50 bis 60 μm | Adsorptionsgewicht: 100mg |
93.80 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12767720
|
Macherey-Nagel™
730731 |
1 ml | 50 bis 60 μm | Adsorptionsgewicht: 30mg |
72.20 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12708212
|
Macherey-Nagel™
730739 |
3 mL | 50 bis 60 μm | Adsorptionsgewicht: 200mg |
116.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12728212
|
Macherey-Nagel™
730741 |
3 mL | 50 bis 60 μm | Adsorptionsgewicht: 500mg |
170.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12787720
|
Macherey-Nagel™
730735 |
3 mL | 55 bis 60 Å | Adsorptionsgewicht: 60mg |
104.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12798202
|
Macherey-Nagel™
730737 |
6 mL | 55 bis 60 Å | Adsorptionsgewicht: 150mg |
213.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12738212
|
Macherey-Nagel™
730743 |
6 mL | 50 bis 60 μm | Adsorptionsgewicht: 500mg |
240.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Spezifikation
Sphärisches PS/DVB Copolymer | |
85 μm | |
SPE-Säule |
SPE (Festphasenextraktion) | |
CHROMABOND HR-XCW | |
850 m2/g |