Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ ec Säule aus Polypropylen
SPE-Säulen für die Vakuumkammerextraktion
Marke: Macherey-Nagel™ 730013ASP
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Description
- Automatisierte Systeme für CHROMABOND™ Vakuumkammern
- Polypropylen-Säule, Polyethylen-Filterelement
- Hohe Ladekapazität und Trennungseffizienz
- Konstanter Gegendruck, luftdichte Abdichtung
- Standard Luer-Anschluss zur automatischen Festphasenextraktion, parallele Blitzreinigung/-synthese, Hochdurchsatz-Screening/Aufreinigung.
Specifications
Silika | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
Festphasenextraktion | |
SPE-Säule |
3 mL | |
500mg | |
Chromabond C18 ec |