Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ ec Säule aus Polypropylen
SPE-Säulen für die Vakuumkammerextraktion
299.00 CHF - 580.00 CHF
Spezifikation
Basismaterial | Silika |
---|---|
Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
Sorbens | Chromabond C18 ec |
Typ | SPE-Säule |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12890981
|
Macherey-Nagel™
730011ASP |
1 ml | 100mg |
299.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12874521
|
Macherey-Nagel™
730013ASP |
3 mL | 500mg |
418.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12891061
|
Macherey-Nagel™
730015ASP |
6 mL | 1000mg |
580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Automatisierte Systeme für CHROMABOND™ Vakuumkammern
- Polypropylen-Säule, Polyethylen-Filterelement
- Hohe Ladekapazität und Trennungseffizienz
- Konstanter Gegendruck, luftdichte Abdichtung
- Standard Luer-Anschluss zur automatischen Festphasenextraktion, parallele Blitzreinigung/-synthese, Hochdurchsatz-Screening/Aufreinigung.
Spezifikation
Silika | |
Festphasenextraktion | |
SPE-Säule |
SPE (Festphasenextraktion) | |
Chromabond C18 ec |