Learn More
Cholecystokinin-B R/CCKBR Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-92171-0.1ml
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18659230
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Cholecystokinin-B R/CCKBR Polyclonal antibody specifically detects Cholecystokinin-B R/CCKBR in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cholecystokinin-B R/CCKBR
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
CCK2 receptor, CCK2R, CCK2-R, CCK-B, CCK-B receptor, CCK-BR, CCKRB, cholecystokinin B receptor, Cholecystokinin-2 receptor, cholecystokinin-B receptor/gastrin receptor, GASR, gastrin receptor, gastrin/cholecystokinin type B receptor
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 240-335 of human CCKBR (NP_795344.1). LISRELYLGLRFDGDSDSDSQSRVRNQGGLPGAVHQNGRCRPETGAVGEDSDGCYVQLPRSRPALELTALTAPGPGSGSRPTQAKLLAKKRVVRML
0.1 mL
Cell Cycle and Replication, GPCR, Signal Transduction
887
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat