Learn More
R&D Systems™ CHMP7 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18418119 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18418119 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18418119 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. H00091782T01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produktlinie Novus
Forschungskategorie Autophagy, Cell Biology, Signal Transduction
Ziel CHMP7
Synonym charged multivesicular body protein 7, CHMP family, member 7, Chromatin-modifying protein 7, MGC29816
Gensymbol CHMP7