Learn More
R&D Systems™ Chlamydia trachomatis Native Protein
Artikelnummer. 18611608 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18611608 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18611608 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP262417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    913.16 CHF
    782.25 CHF / 1 Milliliter
    Sparen 130.91 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Native Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 4.9 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunoassay
Zusammensetzung PBS
Menge 1 ml
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gen-Alias C.trachomatis
Forschungskategorie Virology Bacteria and Parasites
Produktlinie Novus
Protein Chlamydia trachomatis