Learn More
Novus Biologicals™ Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18236593 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18236593 0,5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18236593 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBL126502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    807.00 CHF
    763.35 CHF / 0.5 Milligramm
    Sparen 43.65 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from chicken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tissue Universal
Menge 0,5 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Universal Protein Lysate: Chicken Normal Tissues
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Normal
Kreuzreaktivität Chicken
Wirtsspezies Chicken
Produkttyp Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke