Learn More
Chicken anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion, Immunoassay.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG (H+L) |
| Anwendungen | Immunoassay |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 4.5mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunoassay |
| Wirtsspezies | Chicken |
| Immunogen | Purified Rat IgG (H&L) |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Menge | 1 mg |
| Mehr anzeigen |