Learn More
Chicken anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG (H+L) |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Biotin |
| Verdünnung | Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA 1:20000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000 |
| Wirtsspezies | Chicken |
| Immunogen | Rat IgG whole molecule |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Menge | 1 mg |
| Mehr anzeigen |