Learn More
Chicken anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, R&D Systems™
Artikelnummer. 18536172 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18536172 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18536172 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP1752580.5mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00 CHF
    122.85 CHF / 0.5 Milligramm
    Sparen 7.15 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Immunoassay
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 4.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Chicken
Immunogen Purified Rabbit IgG (H&L)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.5 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on rabbit IgG and light chains on all rabbit immunoglobulins
Zielspezies Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Produkttyp Antibody
Isotype IgG
Produktlinie Novus