Beschreibung
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG (H+L) |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | HRP |
| Verdünnung | Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA 1:20000 - 1:40000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:2500 |
| Wirtsspezies | Chicken |
| Immunogen | Human IgG whole molecule |
| Reinigungsverfahren | Affinity Purified |
| Menge | 1 mg |
| Mehr anzeigen |