Learn More
Chicken anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase, R&D Systems™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG (H+L) |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1.0 mg/mL |
| Konjugat | Alkaline Phosphatase (AP) |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:2500, ELISA 1:2000 - 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000 |
| Wirtsspezies | Chicken |
| Immunogen | Human IgG whole molecule |
| Reinigungsverfahren | Multi-step |
| Menge | 1 mg |
| Mehr anzeigen |