Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Chlorine-Free/Total
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
Marke: Lovibond™ 147000
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Includes:
- Aqua Komparator Gehäuse (D55 für L147000)
- Aqua Komparator Scheibe
- DPD Nr. 1 Rapid Tabletten
- DPD Nr. 3 Rapid Tabletten
- 2 x 13.5 mm-Probenzellen
- Tablettenzerkleinerer
- Anweisungen
- Transportkoffer
Beschreibung
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
- Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
± 5 % | |
Aqua Komparator™ Gehäuse, Aqua Komparator™ Scheibe D55, DPD-Nr. 1 Tabletts, DPD-Nr. 3 Tabletts, 2x13.5-mm-Probenzellen, Tablettenzerkleinerer, Anleitungen, Transportkoffer | |
0,02 bis 0,3 mg/l |
Routine-Trinkwasseranalyse | |
100 | |
Chlorfrei- und Gesamttestkit |