Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Chlorine-Free/Total
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
Marke:  Lovibond™ 147000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10326622
  • 70.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • Aqua Komparator Gehäuse (D55 für L147000)
  • Aqua Komparator Scheibe
  • DPD Nr. 1 Rapid Tabletten
  • DPD Nr. 3 Rapid Tabletten
  • 2 x 13.5 mm-Probenzellen
  • Tablettenzerkleinerer
  • Anweisungen
  • Transportkoffer
Beschreibung
Beschreibung
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
  • Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
Spezifikation
±5 %
Aqua Komparator™ Gehäuse, Aqua Komparator™ Scheibe D55, DPD-Nr. 1 Tabletts, DPD-Nr. 3 Tabletts, 2x13.5-mm-Probenzellen, Tablettenzerkleinerer, Anleitungen, Transportkoffer
0,02 bis 0,3 mg/l
Routine-Trinkwasseranalyse
100
Chlorfrei- und Gesamttestkit
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Chlorine-Free/Total > Chlorfrei/Gesamt; 0.02–0.3 mg/l