Learn More
Lovibond™ Checkit™ pH-Komparator
Das Aqualytic™ Checkit™ Komparator Einzelparameter-Testkit enthält alle Materialien und Bedienungsanleitungen, die für die mobile und statische Wasseranalyse eines einzelnen Parameters benötigt werden, und wird in einem robusten und handlichen Kunststoffkoffer geliefert.
Marke:  Lovibond™ 147210
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10264832
  • 66.45 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
Das Aqualytic™ Checkit™ Komparator Einzelparameter-Testkit enthält alle Materialien und Bedienungsanleitungen, die für die mobile und statische Wasseranalyse eines einzelnen Parameters benötigt werden, und wird in einem robusten und handlichen Kunststoffkoffer geliefert.
  • Kompakt, geringes Gewicht
  • Bietet die Grundlage für ein umfassendes und anwenderfreundliches Analysesystem
  • Komparatorscheiben enthalten eine kontinuierliche Farbskala für den genauen Farbabgleich zwischen Standard und Probe.
Spezifikation
Spezifikation
Ammoniak
Komparator-Gerät, Farbvergleichsscheiben, Zellen, Rührstab, Reagenzien, Anleitung
0 bis 1 mg/l
Sowohl für mobile als auch statische Wasseranalyse
Je 1
Checkit™ Test-Kit für Einzelparameter-Komparator
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lovibond™ Checkit™ pH-Komparator > Bereich: 0 bis 1 mg/l