Learn More
Lovibond™ Checkit™ pH-Komparator
Click to view available options
Bereich:
0 bis 1 mg/l
4 bis 10pH
5,2 bis 6,8 mg/l
6 bis 7,6 mg/l
Analyten:
Ammoniak
Kupfer
pH
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das Aqualytic™ Checkit™ Komparator Einzelparameter-Testkit enthält alle Materialien und Bedienungsanleitungen, die für die mobile und statische Wasseranalyse eines einzelnen Parameters benötigt werden, und wird in einem robusten und handlichen Kunststoffkoffer geliefert.
- Kompakt, geringes Gewicht
- Bietet die Grundlage für ein umfassendes und anwenderfreundliches Analysesystem
- Komparatorscheiben enthalten eine kontinuierliche Farbskala für den genauen Farbabgleich zwischen Standard und Probe.
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | pH |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sowohl für mobile als auch statische Wasseranalyse |
| Enthält | Komparator-Gerät, Farbvergleichsscheiben, Zellen, Rührstab, Reagenzien, Anleitung |
| Menge | Je 1 |
| Bereich | 6 bis 7,6 mg/l |
| Typ | Checkit™ Test-Kit für Einzelparameter-Komparator |