Learn More
CHD3 Antibody [Alexa Fluor« 647], R&D Systems™
Codice prodotto. 30498988 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
30498988 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30498988 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP337987AF647
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CHD3 Polyclonal antibody specifically detects CHD3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigen CHD3
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ATP-dependent helicase CHD3, CHD-3, chromodomain helicase DNA binding protein 3, chromodomain-helicase-DNA-binding protein 3, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, hZFH, Mi-2 autoantigen 240 kDa protein, Mi-2a, Mi2-ALPHA, ZFH, Zinc finger helicase, zinc-finger helicase (Snf2-like)
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1900-2000 of human CHD3 (NP_001005273.1).,, Sequence:, ERSILSRLASKGTEPHPTPAYPPGPYATPPGYGAAFSAAPVGALAAAGANYSQMPAGSFITAATNGPPVLVKKEKEMVGALVSDGLDRKEPRAGEVICIDD
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immune Dysfunction, Immune System Diseases, Immunology, modENCODE Antibodies
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1107
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.