missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CGRRF1 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
| Antigen | CGRRF1 |
|---|---|
| Konzentration | 0.27 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16875594
|
Proteintech
16101-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16865594
|
Proteintech
16101-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
CGRRF1 is able to inhibit growth in several cell lines.Spezifikation
| CGRRF1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human | |
| P97587, Q99675 | |
| 10668, 116679 | |
| CGRRF1 Fusion Protein Ag8998 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CGRRF1 |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CGR19, CGRRF1, RING finger protein 197, RNF197 | |
| CGRRF1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts