Learn More
CGRRF1 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 16101-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CGRRF1 is able to inhibit growth in several cell lines.Spezifikation
| CGRRF1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CGRRF1 | |
| CGR19, CGRRF1, RING finger protein 197, RNF197 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 10668, 116679 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.27 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| P97587, Q99675 | |
| CGRRF1 | |
| CGRRF1 Fusion Protein Ag8998 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Rat, Human | |
| Antibody | |
| IgG |