Learn More
CGB5 Antibody, R&D Systems™
Artikelnummer. 18601817 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18601817 100 μg 100 Mikroliter
18613057 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18601817 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP300335100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.15 CHF
    361.20 CHF / 100 Mikroliter
    Sparen 42.95 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CGB5 Polyclonal specifically detects CGB5 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CGB5
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias CGB3, CG-beta, Chorionic gonadotrophin chain beta, chorionic gonadotropin beta 5 subunit, chorionic gonadotropin, beta polypeptide 5, HCG, MGC119822
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human CGB5 (Accession#: P01233-1; Met1-Gln165)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 93659
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus