Learn More
cGAS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
228.00 CHF - 444.00 CHF
Spezifikation
Antigen cGAS
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18073484
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-16666-20UL
20 μg
228.00 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18094664
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-16666-100UL
100 μg
444.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
cGAS Polyclonal antibody specifically detects cGAS in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
cGAS
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology
PBS, 50% glycerol, pH7.3
115004
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
C6orf150, c-GAS, cyclic GMP-AMP synthase, h-cGAS, Mab-21 domain containing 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 400-522 of human cGAS (NP_612450.2). KEEKCCRKDCLKLMKYLLEQLKERFKDKKHLDKFSSYHVKTAFFHVCTQNPQDSQWDRKDLGLCFDNCVTYFLQCLRTEKLENYFIPEFNLFSSNLIDKRSKEFLTKQIEYERNNEFPVFDEF
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.