missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
cGAS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-16666-100UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
cGAS Polyclonal antibody specifically detects cGAS in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| cGAS | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| C6orf150, c-GAS, cyclic GMP-AMP synthase, h-cGAS, Mab-21 domain containing 1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 400-522 of human cGAS (NP_612450.2). KEEKCCRKDCLKLMKYLLEQLKERFKDKKHLDKFSSYHVKTAFFHVCTQNPQDSQWDRKDLGLCFDNCVTYFLQCLRTEKLENYFIPEFNLFSSNLIDKRSKEFLTKQIEYERNNEFPVFDEF | |
| 100 μg | |
| Cell Biology | |
| 115004 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS, 50% glycerol, pH7.3 | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur